Learn More
N-(3,5-Diméthylphényl)-2-(4-hydroxyphényl)acétatamide, TRC
Code produit 30369407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476915250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 131179-77-6
Formule moléculaire C16H17NO2
Quantité 250 mg
Synonyme N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1
Poids moléculaire (g/mol) 255.31
Poids de la formule 255.1259