Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 7298-67-1 |
| Formule moléculaire | C10H11NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00100490 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC(C(C)=O)=C(O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.20 |
| Pourcentage de pureté | 97% |