Learn More
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide, TRC
Code produit 30311039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311039 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311039 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17897525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Formule moléculaire C12 H15 N O3
Quantité 25 g
Synonyme N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide
Poids moléculaire (g/mol) 221.25
Poids de la formule 221.1052