Learn More
N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butyramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482958 50 g 50g
11492958 250 g 250g
11472958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18672.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40188-45-2
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00798556
Clé InChI FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
CID PubChem 736331
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 50 g
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%