Learn More
Ester tert-butylique de l'acide N-(3-amino[1,1'-biphényl]-4-yl)-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 335255-33-9 |
| Formule moléculaire | C17H20N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (3-Aminobiphenyl-4-yl)carbamate, N-(3-Amino[1,1'-biphenyl]-4-yl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)19-15-10-9-13(11-14(15)18)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,18H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O |
| Nom IUPAC | tert-but (3-amino-[1,1'-biphényl]-4-yl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.35 |
| Poids de la formule | 284.15 |