Learn More
N-(3-bromopropyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10162800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10162800 25 g Flacon en verre 25g
10142850 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10162800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107390250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5460-29-7
Formule moléculaire C11H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 268.1
Numéro MDL MFCD00005904
Clé InChI VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
CID PubChem 21611
Nom IUPAC 2-(-bromopropyl)isoindole--dione3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 76°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 462
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L. Other solubilities: soluble ca. 10g/L in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 268.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement