Learn More
N-(3-bromopropyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457427 25 g 25g
11467427 100 g 100g
11477427 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15587.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-29-7
Formule moléculaire C11H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 268.11
Numéro MDL MFCD00005904
Clé InChI VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
CID PubChem 21611
Nom IUPAC 2-(-bromopropyl)isoindole--dione3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Point de fusion 72°C to 75°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 157547
Poids de la formule 268.12
Pourcentage de pureté 98%