Learn More
N-(3-bromopropyl)phtalimide, TRC
Code produit 30339767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6886365G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Formule moléculaire C11H10BrNO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
Formule InChI InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 268.11