Learn More
Chlorhydrate de N-[3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phényl]-6-iodoquinazolin-4-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride |
| CAS | 851684-46-3 |
| Formule moléculaire | C21H15Cl2FIN3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine Monohydrochloride, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H14ClFIN3O.ClH/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21;/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27);1H |
| SMILES | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1 |
| Nom IUPAC | N-[3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]-6-iodoquinazoline-4-amine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 542.17 |