Learn More
N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]-6-iodo-4-quinazolinamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin- |
| CAS | 231278-20-9 |
| Formule moléculaire | C21 H14 Cl F I N3 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-iodoquinazoline, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline, N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazoline-4-amine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine, [3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl](6-iodoquinazolin-4-yl)amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H14ClFIN3O/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27) |
| SMILES | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1 |
| Nom IUPAC | N-[3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]phényl]-6-iodoquinazoline-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 505.71 |
| Poids de la formule | 504.9854 |