Learn More
N-(3 -Chlorophényl)thiourée, 98 %
Code produit 11377146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377146 5 g 5g
11367146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07123.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4947-89-1
Formule moléculaire C7H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.657
Numéro MDL MFCD00022165
Clé InChI LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
CID PubChem 2734794
Nom IUPAC (3-chlorophényl)thiourée
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2090370
Poids de la formule 186.66
Pourcentage de pureté 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.