Learn More
Chlorhydrate de N-(3-déséthynylphényl)-N-(3-bromophényl)erlotinib, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl) Erlotinib hydrochloride |
| CAS | 2055840-41-8 |
| Formule moléculaire | C20 H22 Br N3 O4 . Cl H |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Quinazolinamine, N-(3-bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, hydrochloride (1:1), N-(3-Bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride, N-(3-Bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride, N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl) Erlotinib hydrochloride, N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl)erlotinib hydrochloride, Erlotinib impurity 3 hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22BrN3O4.ClH/c1-25-6-8-27-18-11-16-17(12-19(18)28-9-7-26-2)22-13-23-20(16)24-15-5-3-4-14(21)10-15;/h3-5,10-13H,6-9H2,1-2H3,(H,22,23,24);1H |
| SMILES | Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCCOC |
| Nom IUPAC | N-(3-bromofenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolin-4-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 484.77 |
| Poids de la formule | 483.056 |