Learn More
N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31006060
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006060 1 kg
31005519 25 g
30988854 500 g
31005509 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31006060 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1424981000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
(Stabilized with MEHQ)
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
CAS 5205-93-6
Formule moléculaire C9H18N2O
Numéro MDL MFCD00038359
Quantité 1 kg
SMILES CC(C(NCCCN(C)C)=O)=C
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Pourcentage de pureté 95%