Learn More
N-[3-(Diméthylamino)propyle] Perfluorohexanesulfonamide (>85 %), TRC
Code produit 30138121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138121 250 mg 250mg
30136827 100 mg 100mg
17912675 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD616080250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50598-28-2
Formule moléculaire C11 H13 F13 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 484.2774
Synonyme 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Nom IUPAC N-[3-(diméthylamino)propyle]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonamide
SMILES CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13F13N2O2S/c1-26(2)5-3-4-25-29(27,28)11(23,24)9(18,19)7(14,15)6(12,13)8(16,17)10(20,21)22/h25H,3-5H2,1-2H3
Poids de la formule 484.049