Learn More
N-(3-formyl-4-pyridinyl)-2,2-diméthylpropanamide, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 206.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |