Learn More
N-(3-formyl-4-pyridinyl)-2,2-diméthylpropanamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703823 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10009291 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10703823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00095CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 86847-71-4
Formule moléculaire C11H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.245
Numéro MDL MFCD03086208
Clé InChI ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
CID PubChem 2779664
Nom IUPAC N-(3-formylpyridin-4-yl)-2,2-diméthylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%