Learn More
N-(3-formylphényl)méthanesulfonamide, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10147252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10147252 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10004982 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10147252 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07105CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 55512-05-5
Formule moléculaire C8H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 199.22
Numéro MDL MFCD03198179
Clé InChI CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
CID PubChem 2794787
Nom IUPAC N-(3-formylphényl)méthanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.23
Pourcentage de pureté 97%