Learn More
N-(3-hydroxyphényl)maléimide, TRC
Code produit 30392962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392962 200 mg
30406240 50 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30392962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH587090200MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63381-38-4
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Synonyme 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
Nom IUPAC 1-(3-hydroxyphényl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Quantité 200 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Poids de la formule 189.0426