Learn More
N-(3-hydroxyphényl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392377 2 g 2g
11302387 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09975.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3394-05-6
Numéro MDL MFCD00022167
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Point de fusion 175°C to 180°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C8H8N2O6
Quantité 2 g
Beilstein 2090372
Synonyme 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
Clé InChI WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxy-4,5-dinitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 228.16
CID PubChem 222989
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%