Learn More
N-(3-hydroxypropyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331617 50 g 50g
11321617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04507.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883-44-3
Formule moléculaire C11H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.213
Numéro MDL MFCD00023097
Clé InChI BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
CID PubChem 70160
Nom IUPAC 2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Point de fusion 75°C to 80°C
Quantité 50 g
Beilstein 158489
Poids de la formule 205.22
Pourcentage de pureté 98%