Learn More
N-(3-hydroxypropyl)phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736183 25 g Flacon en verre 25g
10441543 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883-44-3
Formule moléculaire C11H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Numéro MDL MFCD00023097
Clé InChI BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
CID PubChem 70160
Nom IUPAC 2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 75°C to 77°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1g/l
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline