Learn More
N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycyl-L-proline, TRC
Code produit 30406974
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406974 250 mg
30390224 100 mg
30390191 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH296965250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565453-40-9
Formule moléculaire C17 H26 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 322.399
Synonyme N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycyl-L-proline, (2S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Nom IUPAC (2S)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC23CC4CC(CC(O)(C4)C2)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H26N2O4/c20-14(19-3-1-2-13(19)15(21)22)9-18-16-5-11-4-12(6-16)8-17(23,7-11)10-16/h11-13,18,23H,1-10H2,(H,21,22)/t11?,12?,13-,16?,17?/m0/s1
Poids de la formule 322.189
Pourcentage de pureté >95%