Learn More
N-[3-Methyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butyl]-N,N-dimethylamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[3-Methyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride |
| CAS | 84485-01-8 |
| Formule moléculaire | C17 H27 N . Cl H |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethyl-α-(2-methylpropyl)-1-phenylcyclobutanemethanamine Hydrochloride (1:1), N,N,3-Trimethyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butan-1-amine hydrochloride, N-[3-Methyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H27N.ClH/c1-14(2)13-16(18(3)4)17(11-8-12-17)15-9-6-5-7-10-15;/h5-7,9-10,14,16H,8,11-13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N,N,3-trimethyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butan-1-amine;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.86 |
| Poids de la formule | 281.191 |