Learn More
N-[3-Méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)-2-pyridinyl]méthyl Lansoprazole, TRC
Code produit 30470538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470538 100 mg 100mg
30466037 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30470538 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1083100-26-8
Formule moléculaire C25H22F6N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 572.52
Synonyme 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Impurity
Nom IUPAC 1-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-2-yl]méthyl]2-[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroétoxy)pyridine-2-yl]méthylsulfinyl]benzimidazole
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H22F6N4O3S/c1-15-18(32-9-7-21(15)37-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)39(36)12-19-16(2)22(8-10-33-19)38-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Poids de la formule 572.1317