Learn More
Ester tert-butylique de l'acide N-(3-nitro[1,1'-biphényl]-4-yl)carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 335254-77-8 |
| Formule moléculaire | C17H18N2O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-(3-Nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18N2O4/c1-17(2,3)23-16(20)18-14-10-9-13(11-15(14)19(21)22)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | O=C(NC1=C(N(=O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butyl (3-nitro-[1,1'-biphényl]-4-yl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.34 |
| Poids de la formule | 314.13 |