Learn More
N-(3-Phtalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline |
| CAS | 874340-08-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C21 H22 F N3 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nom IUPAC | 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 399.42 |
| Afficher plus |