Learn More
N-(3-pyridyl)thiourée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314534 1 g 1g
11324534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01284.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 30162-37-9 | C6H7N3S | 153.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30162-37-9
Formule moléculaire C6H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD00014635
Clé InChI CFOJQUGXHMGMOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridylthiourea, 1-3-pyridyl-2-thiourea, 1-pyridin-3-yl thiourea, pyridin-3-yl-thiourea, n-3-pyridyl thiourea, n-pyridin-3-ylthiourea, pyridin-3-yl thiourea, 1-pyridin-3-ylthiourea, amino 3-pyridylamino methane-1-thione, 3-pyridinylthiourea
CID PubChem 2760515
Nom IUPAC pyridin-3-ylthiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Pyridyl)thiourea
Point de fusion 158°C to 162°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 472146
Poids de la formule 153.21
Pourcentage de pureté ≥98%