Learn More
LNI Swissgas Recharge n° 3 pour colonne de dessiccation
Code produit 17852029 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Remplissage de colonne de dessiccant
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17852029 Remplissage de colonne de dessiccant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17852029 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6930.00.093
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Recharge n°3 pour colonne de dessiccation.
  • Pour la gamme d'hydrogène
  • À remplacer tous les 6 mois
Spécification
Type de produit Remplissage de colonne de dessiccant