Learn More
N-[3-(trifluorométhyl)phénylsulfonyl]-bêta-alanine, 96 %, Alfa Aesar™
Code produit 15458935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458935 250 mg 250mg
15448935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34435.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612042-13-4
Formule moléculaire C10H10F3NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 297.25
Numéro MDL MFCD03620134
Clé InChI XNOHFTISYMPZGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-trifluoromethyl benzenesulfonamido propanoic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl sulfonamido propanoic acid, 3-3-trifluoromethyl-benzenesulfonylamino-propionic acid, n-3-trifluoromethyl phenylsulfonyl-beta-alanine, 3-3-trifluoromethyl phenylsulfonamido propanoic acid, n-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl-beta-alanine, 3-3-trifluoromethyl phenyl sulfonylamino propanoic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl amino propanoic acid
CID PubChem 697903
Nom IUPAC Acide 3-[[3-(trifluorométhyl)phényl]sulfonylamino]propanoïque
SMILES OC(=O)CCNS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau N-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonyl]-beta-alanine
Point de fusion 113°C to 115°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 297.25
Pourcentage de pureté 96%