Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride |
| Note relative au nom | in 50% methanol |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.930 g/mL |
| Point d’éclair | 11°C (52°F) |
| Indice de réfraction | 1.397 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1230 |
| Beilstein | 11593127 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride