Learn More
N-[[4-[2-[[(3-Éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-y)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl Ester méthyl carbamique, TRC
Code produit 30004957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004957 100 mg 100mg
30004509 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE916515100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119018-30-3
Formule moléculaire C18 H23 N3 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 409.46
Synonyme Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride urethane
Nom IUPAC méthyle N-[4-[2-[(4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carbonyl)amino]éthyl]phényl]sulfonylcarbamate
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glimepiride Carbamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
Poids de la formule 409.1308
Pourcentage de pureté >95%