Learn More
N-[4-(2-Chloroéthoxy)phényl]-méthanesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-methanesulfonamide |
| CAS | 115256-17-2 |
| Formule moléculaire | C9H12ClNO3S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12ClNO3S/c1-15(12,13)11-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(OCCCl)cc1 |
| Nom IUPAC | N-[4-(2-chloroéthoxy)phényl]méthylsulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.71 |
| Poids de la formule | 249.0226 |