Learn More
N-[4-(2-furyl)benzyl]-N-méthylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707105
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10707105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707105 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34446DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS 859850-67-2
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C12H13NO
Numéro MDL MFCD08060507
Quantité 1 g
Synonyme n-4-2-furyl benzyl-n-methylamine, 4-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine,4-2-furanyl-n-methyl, 1-4-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 4-2-furyl phenyl methyl methylamine
Clé InChI QJHXIMBULPYCDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Nom IUPAC {[4-(furane-2-yl)phényle]méthyle}(méthyle)amine
Poids moléculaire (g/mol) 187.24
CID PubChem 7537512
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 95%