Learn More
N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide, TRC
Code produit 30471595
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471595 500 mg 500mg
30466364 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30471595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265175500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1114543-47-3
Formule moléculaire C29 H36 N4 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 536.69
Synonyme 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Sulfide
Nom IUPAC 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfanyl]benzimidazole
SMILES COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole Sulfide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H36N4O4S/c1-21-24(30-13-11-27(21)36-17-7-15-34-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)38-20-25-22(2)28(12-14-31-25)37-18-8-16-35-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3
Poids de la formule 536.2457