Learn More
Ester méthylique de l'acide N-[[4-[[(4-amino[1,1'-biphényl]-3-yl)amino]carbonyl]phényl]méthyl]carbamique, TRC
Code produit 30327019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327019 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60163050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(4-[((4-Amino[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)carbonyl]phenyl)methyl]carbamic Acid Methyl Ester
CAS 1013330-79-4
Formule moléculaire C22H21N3O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H21N3O3/c1-28-22(27)24-14-15-7-9-17(10-8-15)21(26)25-20-13-18(11-12-19(20)23)16-5-3-2-4-6-16/h2-13H,14,23H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
SMILES COC(=O)NCc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2N)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[4-[(2-amino-5-phényl)carbamoyl]phényl]méthyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 375.42