Learn More
N-[4-(4-Fluorophényl)-5-formyl-6-(1-méthyléthyl)-2-pyrimidinyl]-N-méthyl-méthanesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 147118-37-4 |
| Formule moléculaire | C16 H18 F N3 O3 S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[4-(4-fluorophényl)-5-formyl-6-propan-2-ylpyrimidine-2-yl]-N-méthylméthylsulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.4 |
| Poids de la formule | 351.1053 |