Learn More
N-[4-(4-fluorophényl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-méthylméthanesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485505 100 g 100g
15465505 5 g 5g
15475505 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485505 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61129.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 147118-37-4 | C16H18FN3O3S | 351.396 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147118-37-4
Formule moléculaire C16H18FN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 351.396
Numéro MDL MFCD08458342
Clé InChI WOCOTUDOVSLFOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl-n-methylmethanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonyl amino pyrimidinyl-5-yl-formyl, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methanesulfonylamino pyrimidin-5-carboxaldehyde, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl-n-methyl-methanesulfonamide, n-4-4-fluorophenyl-5-formyl-6-1-methylethyl-2-pyrimidinyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-met, 4-4-fluorophenyl-6-isopropyl-2-n-methyl-n-methylsulfonylamino pyrimidine-5-carbaldehyde
CID PubChem 10473133
Nom IUPAC N-[4-(4-fluorophényl)-5-formyl-6-propane-2-ylpyrimidine-2-yl]-N-méthylméthanesulfonamide
SMILES CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 351.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide