Learn More
Ester méthylique de l'acide N-[[4- 4-[[tert-butyloxycarbonyl]amino][1,1'-biphényl]-3-yl]amino]carbonyl]phényl]méthyl]carbamique-d3, TRC
Code produit 30348663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348663 100 mg 100mg
30335015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30348663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB693442100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-((4-(((4-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)(1,1'-biphenyl)-3-yl)amino)carbonyl)phenyl)methyl)carbamic Acid Methyl Ester-d3
Formule moléculaire C27H26D3N3O5
Quantité 100 mg
Synonyme N-[[4-[[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
Formule InChI InChI=1S/C27H29N3O5/c1-27(2,3)35-26(33)30-22-15-14-21(19-8-6-5-7-9-19)16-23(22)29-24(31)20-12-10-18(11-13-20)17-28-25(32)34-4/h5-16H,17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,31)(H,30,33)/i4D3
SMILES O=C(NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O)C3=CC=C(CNC(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3
Nom IUPAC méthyl-d3 (4-((4-(ter-butoxycarbonate)amino)-[1,1'-biphényl]-3-yl)carbamoyl)benzyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 478.55
Poids de la formule 478.23