Learn More
N-(4,6-Diméthyl-2-pyridyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15486507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486507 1 g 1g
15406517 250 mg 250mg
15496507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33661.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49600-35-3
Formule moléculaire C8H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 181.26
Numéro MDL MFCD15525456
Clé InChI ZXQTZSMIBLLDGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dimethyl-pyridin-2-yl-thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridinyl thiourea, n-4,6-dimethyl-2-pyridyl thiourea
CID PubChem 13608509
Nom IUPAC (4,6-diméthylpyridine-2-yl)thiourée
SMILES CC1=CC(C)=NC(NC(N)=S)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Point de fusion 238°C to 243°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.25
Pourcentage de pureté 97%