Learn More
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30963554
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30963554 250 mg
30958488 5 g
30950326 25 g
30961860 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30963554 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13196250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
CAS 34956-31-5
Formule moléculaire C11H13NO2
Numéro MDL MFCD02258876
Quantité 250 mg
SMILES CC(NC1=CC=C(C(C)=O)C(C)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Pourcentage de pureté 95%