Learn More
N(4)-Acétylcytosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375329
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375329 25 g 25g
11365329 5 g 5g
11385329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20851.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14631-20-0 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14631-20-0
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00134466
Clé InChI IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 99309
Nom IUPAC N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N(4)-Acetylcytosine
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Synonyme n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%