Learn More
N-(4-Amino-2-méthylphényl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| CAS | 112696-91-0 |
| Formule moléculaire | C16 H15 N5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-, 2-Methyl-N1-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-benzenediamine, 2-Methyl-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,4-diamine, N-(2-Methyl-4-aminophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15N5/c1-11-9-13(17)4-5-14(11)20-16-19-8-6-15(21-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21) |
| SMILES | Cc1cc(N)ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-1-N-(4-pyridine-3-ylpyrimid-2-yl)benzène-1,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.32 |
| Poids de la formule | 277.1327 |