Learn More
N-(4-Amino-6,7-diméthoxyquinazol-2-yl)-N-méthylpropylénediamine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30003481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003481 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA604970100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methyl-propylenedia
CAS 81403-69-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H21 N5 O2 . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, monohydrochloride (9CI), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H21N5O2.ClH/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14;/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
Nom IUPAC 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-diméthoxy-2-N-méthylquinazoline-2,4-diamine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 327.81
Poids de la formule 327.1462
Pourcentage de pureté >95%