Learn More
N-(4-amino-6-éthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-N-méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10483073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483073 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10483073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC35726DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-amino-6-ethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-N-methylamine
CAS 62096-63-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H11N5O
Quantité 1 g
Synonyme 6-ethoxy-n2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-triazine, n-4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-n-methylamine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-trazine, 2-amino-4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazine, 4-amino-6-ethoxy 1,3,5-triazin-2-yl methylamine, maybridge3_000309, 6-ethoxy-n-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amine
Clé InChI HEMSJLNVJJUYEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=NC(=NC(=N1)NC)N
Nom IUPAC 6-éthoxy-2-N-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 169.188
CID PubChem 693795
Poids de la formule 169.19