Learn More
N-(4-Aminobenzenesulfonyl) Sulfamethoxazole, TRC
Code produit 30134648
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134648 1 g 1g
30006096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5914801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135529-16-7
Formule moléculaire C16 H16 N4 O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 408.45
Synonyme 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP)
Nom IUPAC 4-amino-N-[4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
Poids de la formule 408.0562
Pourcentage de pureté >95%