Learn More
N-(4-Aminobutyl)acétamide, TRC
Code produit 30328193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328193 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57703350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Aminobutyl)Acetamide
CAS 5699-41-2
Formule moléculaire C6H14N2O
Quantité 50 mg
Synonyme (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(=O)NCCCCN
Nom IUPAC N-(4-aminobut)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Poids de la formule 130.1106