Learn More
N-(4-Aminobutyl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-Aminobutyl)Acetamide |
| CAS | 5699-41-2 |
| Formule moléculaire | C6H14N2O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NCCCCN |
| Nom IUPAC | N-(4-aminobut)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 130.1106 |