Learn More
N-(4-aminobutyl)-N-éthylisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15545876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439450010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
CAS 66612-29-1
Point de fusion 246.0°C to 248.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H20N4O2
Numéro MDL MFCD00010559
Quantité 1 g
Synonyme n-4-aminobutyl-n-ethylisoluminol, abei, 6-4-aminobutyl ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 6-n-4-aminobutyl-n-ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 6-4-aminobutyl ethylamino-2,3-dihydro, 6-n-4-aminobutyl-n-ethylamino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, n-4-aminobutyl-n-ethylisolumiol
Clé InChI LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Nom IUPAC 6-[(4-aminobutyl)(ethyl)amino]-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 276.34
CID PubChem 196441
Poids de la formule 276.34
Pourcentage de pureté 90%