Learn More
N-(4-aminophényl)-N2,N2-diméthylglycinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 25786-09-8 |
| Formule moléculaire | C10H15N3O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CN(C)CC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | N-(4-aminophényl)-2-(diméthylamino)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.25 |
| Poids de la formule | 193.1215 |