Learn More
N-[4-(bêta-Cyclohexylureidoétyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurée, TRC
Code produit 17934805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934805 50 mg 50mg
17904425 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17934805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98825050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10079-35-3
Formule moléculaire C22 H34 N4 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 450.59
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-[p-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]- (7CI,8CI), N-[(Cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, N-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)éthyl]phényl]sulfonylurée
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Poids de la formule 450.2301